Learn More
Eppendorf™ Adapter, 2-teiliges Set
Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren entwickelt
Marke:  Eppendorf™ 5920711008
Additional Details : Gewicht : 0.67500kg
Artikelnummer. 15708389
  • 365.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für 50 ml, 2/Set.
Spezifikation
Spezifikation
Für Eppendorf™ Röhrchen 5.0 ml und 15 ml
5,0 und 15 ml-Eppendorf-Röhrchen