Learn More
Eppendorf™ Adapter für Oak Ridge Röhrchen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 mL
16 mL
30 mL
35 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Adapter
- Für Eppendorf™ Oak Ridge Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Oak Ridge |
| Fassungsvermögen | 35 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Oak Ridge 35 ml-Röhrchen |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |