Learn More
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher
182.73 CHF
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44
Anzahl pro Packung 2 pro Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Fassungsvermögen Röhrchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Röhrchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10256671
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5804717007
15 ml Falcon
182.73 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10368221
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5804718003
50 mL Konischer Falcon
182.73 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Adapter
Rechteckiges Gestell, Nacelle, 100 ml, Rotor A-4–44
2 pro Packung
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter für Falcon™ Röhrchen in 100 ml-Rechteckbecher
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.