Learn More
SymLine™ Adapter
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
HDPE-EC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ist bereits vorhanden
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Black |
| Beschreibung | Adapter für Bohrlochreduzierung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 54 bis 75 mm |
| Farbe | Black |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 33 mm |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Adapter |