Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 500 ml-Flasche
15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
17x 12 x 75 mm-Röhrchen mit Rundboden
1x 175 bis 250 ml-Flasche mit Flachboden/konische Flasche
1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen
8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml
Selbststehende 50 ml-Röhrchen, 50 ml-Centriprep, 30 ml-Oak Ridge
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 mm |
| Max. Schlauchlänge | 122 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher S-4 x 400 |
| Gefäße pro Adapter | 11 |
| Anzahl Plätze | 11 |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |