Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Artikelnummer. 15823222 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 500 ml-Flasche
15x 4,0 bis 8,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
17x 12 x 75 mm-Röhrchen mit Rundboden
1x 175 bis 250 ml-Flasche mit Flachboden/konische Flasche
1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen
8 x 85 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Röhrchen mit rundem Boden, 11 x 7,5 bis 8 ml
Selbststehende 50 ml-Röhrchen, 50 ml-Centriprep, 30 ml-Oak Ridge
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15823222
Marke: Eppendorf™ 5910702000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
  • Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Mikroröhrchen, konisch
Fassungsvermögen 7x 5,0 ml-Mikroröhrchen, konische 15 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 133 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher S-4 x 400
Gefäße pro Adapter 7
Anzahl Plätze 7
Anzahl pro Packung 2/Packung