Learn More
Eppendorf™ Rundbodenröhrchen-Adapter
Rundbodenröhrchen-Adapter für Rotor A-4-81/S-4x500.
Marke:  Eppendorf™ 5825723007
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
Artikelnummer. 16514144
  • 249.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 Stück
  • Adapter
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
80 bis 120 ml-Rundbodenröhrchen
Für Rotor A-4-81/S-4x500
2