Learn More
Thermo Scientific™ Heraeus™ Centri-Lab Typ D-Adapter Artikelnummer.: 10371572
Thermo Scientific™ Heraeus™ Centri-Lab Typ D-Adapter
Artikelnummer. 10371572 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
15 ml, 1 Stück
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10371572
Marke: Thermo Scientific™ 75006455
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adapter Typ D für die Verwendung mit Zentrifugen.
Heraeus™ Centri-Lab Typ D-Adapter sind für Heraeus™ Zentrifugen geeignet.
  • Für flache Röhrchen mit runder Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchadapter
Material Borosilikatglas
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Heraeus™ Zentrifuge
Farbe Rot
Anzahl pro Packung 16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heraeus™ Centri-Lab Typ D-Adapter >