Learn More
Eppendorf™ twin.tec Adapter für PCR Plate unskirted für LC 480
Eppendorf twin-tec PCR-Platten bieten Ihnen die Vorteile, die aus der Kombination von zwei Materialien entstehen: Die Wells werden aus reinem Polypropylen hergestellt, dem erfolgreichsten Material für PCR-Röhrchen; Polycarbonat, ein besonders steifes Material, bildet das Plattendeck und den Rahmen.
Marke: Eppendorf™ 0030133412
Additional Details : Gewicht : 0.04900kg
Beschreibung
- Einteiliges Design mit Twin-Shot-Technologie, einem innovativen Spritzgießverfahren
- Minimale Biegung von Stehrändern
- Mit Halbrand zur Beschriftung und Barcodierung
- Geeignet für quantitative Echtzeit-PCR
- Für die meisten Thermocycler geeignet
- 250 μl maximales Well-Volumen (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
Spezifikation
Adapter | |
Für LC 481 TwinTec PCR-Platte | |
Je 1 |