Learn More
Eppendorf™ Adapter für 50ml Falcon skirted Satz a 8 Stück, Nr.5804 737.008
Zur Verwendung mit Eppendorf konischen Falcon Röhrchen entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5804737008
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Adapter
- Für 50 ml konische Röhrchen mit Stehrand
Spezifikation
Adapter | |
50 mL | |
31 mm | |
8 pro Packung |
Konischer Falcon | |
Konisches Falcon-Röhrchen | |
16 |