Learn More
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf™ Konische Tubes mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 16303316 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
16303316 50-ml-Röhrchen 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16303316 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5820733004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter für konische 25 ml-Röhrchen mit Schnappverschluss für Rotoren für konische 50 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 50-ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rotoren für konische 50 ml-Röhrchen
Röhrchengröße 50 mL
Anzahl pro Packung Satz à 6 Stück