Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Koni
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100212
Additional Details : Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
- Konusse
- Gemäß DIN 12249 Form B.
- Konisch geschliffene Standardkoni
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 12/21 | |
1,5 mm | |
10 mm | |
Duran Glas |