Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Koni
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Konusse
- Gemäß DIN 12249 Form B.
- Konisch geschliffene Standardkoni
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Standard-Konusverbindung Nr. | NS 25/29 |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 22 mm |
| Material | Duran Glas |