Learn More
Eppendorf™ Adapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adapter 13x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 15 ml konische Röhrchen, PL/TB
Adapter 16x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 17,5x100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 50 ml konische Röhrchen, PL/TB
für 500 mL Nalgene
für 600 ml TPP
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Adapter, 600 ml, mit konischen Röhrchen/RB (2x)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Adapter 13x75 -100 mm Rundboden/PL/TB |
| Anzahl pro Packung | 2er-Set |