Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Rotor F-35-6-30,große Rotorbohrung
Für Rotor F-35-6-30,kleine Rotorbohrung
Max. Schlauchlänge:
65 - 89 mm
90 bis 110 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Für den Rotor F-35-6-30
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Max. Schlauchlänge | 65 - 89 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rotor F-35-6-30,kleine Rotorbohrung |
| Anzahl Plätze | 12 |