Learn More
Socorex™ Adapteransatz für Acura 835,5 ml
Verwenden Sie diese Adapterdüse, um Pasteurpipetten mit einem Außendurchmesser von 7 mm auf digitale, manuelle und Elektro-Makropipetten zu passen. Die Socorex™ Pipetten-Adapterdüse erleichtert das Pipettieren mit schmalen und tiefen Behältern.
Marke: Socorex™ 1.835.633
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Ermöglicht das Pipettieren über eine größere Reichweite.
- Erleichtert das Pipettieren, wenn schmale und tiefe Fläschchen involviert sind.
- Erleichtert das Pipettieren von Lösungsmitteln, die die Spitzen aus Polypropylen beeinträchtigen können.
- Passend für eine Vielzahl von Acura™- und Calibra™-Mikropipetten.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Pasteurpipetten mit 7 mm Durchmesser | |
Acura™ Handbuch 835.05, Acura™ Elektro 936.05. | |
7 mm |
Adapterdüse | |
1/Packung |