Learn More
Eppendorf™ Adapter, für 12 Röhrchen, 50 ml, Nalgene™ Oak Ridge, 2 St.
Marke: Eppendorf™ 5920753002
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
Adapter, für 12 Röhrchen, 50 ml, Nalgene™ Oak Ridge, für Rotor S-4x, versal-Large, 2 St.Spezifikation
Adapter, Becher und Zubehör | |
Rotor S-4 x, versal. Groß | |
12 | |
2 |