Learn More
Fisherbrand™ Adapter mit 1/4-28 UNF-Gewebe x 1/8 Zoll. Widersprüche: PPD
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Alleinstehend& Multi-Use-Anwendungen
- PVC-frei
- Hochwertige Ausführung mit einem Anschluss
- Konform mit USP Klasse VI
- USP 661
- USP81
- USP 88
- RoHS-konform
- Gammastabil
- Frei von tierischen Komponenten
- Chargenrückführbar
Warranty
Austausch, wenn nicht zufriedenstellend. 12 Monate Rücknahmegarantie.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikate verfügbar |
| Material | Nicht aus Tieren gewonnenes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindungsstück mit Gewinde für medizinische, pharmazeutische und industrielle Anwendungen. |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Lagerungsbedingungen | Keine direkte Sonneneinstrahlung, >20 °F <100 °F. |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Gewindeadapter |