Learn More
Honeywell Safety Products™ Schutzbrille
Speziell beschichtete Linsen in diesen Brillen schützen vor Beschlagen, Statik und Kratzern. Die Honeywell Safety Products™ Adaptec Brille bietet komfortables Design und ist eine ausgezeichnete Wahl in Sachen Schutzausrüstung für eine Vielzahl von Aufgaben und Branchen.
Marke: Honeywell Safety Products™ 1030749
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Beschreibung
- Geeignet für Arbeiten im Zusammenhang mit Gefahren durch Abrieb, Beschlagen, Schwebestaub, Aufprall, schlechte Lichtverhältnisse und Sonneneinstrahlung/Blendung.
- Adaptec 4A+ Beschichtung auf beiden Seiten der Brillengläser sorgt für beschlagfreie, antistatische und kratzfeste Eigenschaften.
- Verstellbarer Nasensteg für Tragekomfort.
- Selbsteinstellende Nasenpolster aus weichem Material sorgen für Tragekomfort und Stabilität.
- Einstellbarer Gläserwinkel für mehr Sicherheit, weniger Beschlagen und optimalen Augenschutz.
- Die Bügel sind mikroverstellbar für Komfort und Sicherheit.
- Belüfteter, gepolsterter Rahmen für Tragekomfort und weniger Beschlagen.
- Drei Größen (normal, schmal, breit) zur Auswahl.
Spezifikation
Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest | |
Schutzbrille | |
Schwarz, Rot | |
Polycarbonat |
EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer C1170.2N, EC-Bescheinigungsnummer C1170.2N, Zertifizierungen EN 166 FT | |
Automobilindustrie, Bauwesen, Konstruktion, Energie, Elektrizität, industrielle Reinigung, Labor, Logistik, Instandhaltung, Medizin, Pharmazeutik, Offshore, Dienstleistungssektor, Schiffsbau, Telekommunikation, Textil-, Transport- und Versorgungsindustrie. | |
10/Pckg. | |
Polycarbonat |