Learn More
Adapalene, Mikromol™
Artikelnummer. 17981166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981166 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981166 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0681.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adapalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adapalene
CAS 106685-40-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adapalene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C28 H28 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMILES COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC-Name 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 412.52
Menge 250 mg
Formelmasse 412,2038 g/mol