Learn More
Thermo Scientific Chemicals AdapalIn
Artikelnummer. 16584414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16584414
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106685-40-9
Summenformel C28H28O3
Molekulargewicht (g/mol) 412.53
InChI-Schlüssel LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 6-[3-(Adamantan-1-yl)-4-Methoxyphenyl]Naphthalin-2-Carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adapalene
Schmelzpunkt 324.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 412.53
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adapalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adapalene