Learn More
Acyclovir, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18085452
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085452 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18085452 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 2513/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Inhibits viral DNA polymerase; antiherpetic agent
Antiviral agent, active against herpes simplex viruses HSV-1 and HSV-2 (EC50 values are 0.85 and 0.86 μM respectively). Interferes with viral DNA polymerization through competitive inhibition with guanosine triphosphate. Induces apoptosis in cells transfected with HSV-TK (suicidal gene therapy).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acyclovir
CAS 59277-89-3
Summenformel C8H11N5O3
MDL-Nummer MFCD00057880
Menge 50 mg
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
InChI-Schlüssel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
IUPAC-Name 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Molekulargewicht (g/mol) 225.21
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Formelmasse 225.21
Reinheit (%) >99%