Learn More
Acicloviracetat, TRC
Artikelnummer. 30011448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011448 25 mg 25 Milligramm
17953655 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA19241025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102728-64-3
Summenformel C10 H13 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Synonym 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), Aciclovir Imp. A (EP), Aciclovir Acetate, Acyclovir Acetate
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-6-oxo-1H-Purin-9-yl)Methoxy]Ethylacetat
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Formelmasse 267.0968
Reinheit (%) >95%