Learn More
Acycloguanosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426229
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426229 1 g 1 Gramm
15436229 5 g 5 Gramm
15446229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64144.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hemmt die Replikation des Zytomegalievirus; induziert Apoptose
Inhibits cytomegalovirus replication; induces apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59277-89-3
Summenformel C8H11N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 225.21
MDL-Nummer MFCD00057880
InChI-Schlüssel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC-Name 2-Amino-9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-3H-Purin-6-on
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acycloguanosine
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,146
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M HCl at 50mg/ml; Soluble in water at 0;7mg/ml; Also soluble in DMSO
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acycloguanosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aciclovir