Learn More
Abnova™ ACY1 (Human) Recombinant Protein
Human ACY1 full-length ORF ( AAH00545, 1 a.a. - 408 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000095-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16131251
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MTSKGPAEEHPSVTLFRQYLRIRTVQPKPDYGAAVAFFEETARQLGLGCQKVEVAPGYVVTVLTWPGTNPTLSSILLNSHTDVVPVFKEHWSHDPFEAFKDSEGYIYARGAQDVKCVSIQYLEAVRRLKVEGHRFPRTIHMTFVPDEEVGGHQGMELFVQRPEFHALRAGFALDEGIANPTDAFTVFYSERSPWWVRVTSTGRPGHASRFMEDTAAEKLHKVVNSILAFREKEWQRLQSNPHLKEGSVTSVNLTKLEGGVAYNVIPATMSASFDFRVAPDVDFKAFEEQLQSWCQAAGEGVTLEFAQKWMHPQVTPTDDSNPWWAAFSRVCKDMNLTLEPEIMPAATDNRYIRAVGVPALGFSPMNRTPVLLHDHDERLHEAVFLRGVDIYTRLLPALASVPALPSDS
Spezifikation
Spezifikation
AAH00545
aminoacylase 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACY1
GST
95
Wheat germ expression system
25 μg
ACY1D, ACYLASE
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer