Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Schlanke und präzise Mikropipetten, die auf ein festes Volumen eingestellt sind, für eine einfache, gleichbleibende Dosierung. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetten mit festem Volumen sind einfach zu handhaben und haben einen weichen Kolbenhub.
Marke:  Socorex™ 815.0150
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10632863
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
    • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
    • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
    • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
    • Ultraweicher Kolbenhub.
    • In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
< ± 0.7 %
Autoklavierbar
Polycarbonat
Mikropipette
< 0.3 %
36 Monate
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Richtlinie 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika).
Weiß
Acura™ Handbuch 815
150 μl