Learn More
Socorex™ Acura Manual 815 Mikropipetten
Schlanke und präzise Mikropipetten, die auf ein festes Volumen eingestellt sind, für eine einfache, gleichbleibende Dosierung. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetten mit festem Volumen sind einfach zu handhaben und haben einen weichen Kolbenhub.
Marke: Socorex™ 815.0100
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Luftverdrängungspipette mit festem Volumen.
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
- Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
- Ultraweicher Kolbenhub.
- In verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
< ± 0.7 % | |
Autoklavierbar | |
Acura™ Handbuch 815 | |
100 μl | |
Je 1 |
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika). | |
Gelb | |
Mikropipette | |
< 0.3 % | |
36 Monate |