Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Mikropipetten-Starterset
Artikelnummer. p-7114821
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
2,5 bis 50 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11899233
Marke: Socorex™ 956.12.010E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ergonomische elektronische Mehrkanal-Mikropipette – Erstpackung. Die Socorex™ Acura™ Elektro 956.12 Mikropipetten-Erstpackung umfasst Pipette, Ladestation, Schnellladegerät, Netzteil und Netzkabel, zusätzliche Akkus und Pipettenspitzenmuster.
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Leicht.
  • Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
  • Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
  • Mikroprozessorgesteuerter Motor.
  • Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
  • Sequenzieller Spitzenabwurf
  • Passt auch auf Einkanal-Volumenmodule.
Spezifikation
Genauigkeit <±3,5% - <±1,0%
Akkutyp 4,8 V NiMH
Zertifizierung/Konformität EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell Acura™ 956
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Acura
Typ Elektronische Mikropipette Kit
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Display Rechts/Links-LCD
Enthält Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung.
Schritten 0,05 μl
Präzision <3,0% - <0,7%
Menge 1 Stück
Aufladezeit <1,5 Stunden
Gewährleistung 24 Monate