Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 936 Mikropipetten-Starterset
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Austauschbarer Schutzfilter für Pipettendüse.
- Adapter für Pasteur-Pipetten und Halmspitzen.
- Höchste Präzision und Genauigkeit.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | <±1,0 % - <±0,5 % |
| Akkutyp | 4,8 V NiMH |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Modell | Acura™ Elektro™ 936 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura Elektro |
| Programmierbar | Selbststudium |
| Typ | Elektronische Makropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 ml |
| Display | Rechts/Links-LCD |
| Show More |