Learn More
Thermo Scientific™ ActivX™ TAMRA-FP Serine Hydrolase Probe
ActivX™ Sonden wurden entwickelt, um Serinhydrolasen selektiv durch Bindung ihrer jeweiligen aktiven Stellen mit getaggtem Fluorophosphonat zu kennzeichnen und anzureichern, um die Beurteilung der Enzymaktivität zu ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 88318
Additional Details : Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ActivX Fluorophosphonat (FP)-Sonden ermöglichen die kovalente Markierung des aktiven Zentrums von Serinhydrolasen mit Affinitäts-, Fluoreszenz- oder reaktiven Tags und erleichtern dadurch die selektive Anreicherung, den Nachweis oder die Multiplex-Markierung.
Die Tamra-FP-Sonde verfügt über eine reaktive Fluorophosphonatgruppe, mit der aktive Serinhydrolasen durch Fluoreszenzgel-Bildgebung, Kapillarelektrophorese oder Massenspektrometrie markiert und detektiert werden. Ein Anti-TAMRA-Antikörper ist auch für die Immunanreicherung von TAMRA-FP-Sonden-markierten Proteinen erhältlich.
ActivX™ Anreicherungs-Sonden für aktive Zentren sind vorteilhaft für die Bestimmung des aktiven Enzymspiegels durch den Einsatz von Analogon-markierten Sonden, um sowohl inaktive als auch aktive Enzyme profilieren zu können. Die ActivX Sonden reichern selektiv nur jene Enzyme an, die zum Zeitpunkt der Markierung funktionell aktiv und biologisch relevant sind. Mit der selektiven Anreicherung kann man Zielenzymklassen in Proben identifizieren und profilieren oder die Spezifität und Affinität von Enzym-Inhibitoren beurteilen.
Die Superfamilie der Serinhydrolasen ist eine der größten und vielfältigsten Enzymfamilien in eukaryotischen Proteomen. Serinhydrolasen werden im Allgemeinen in zwei große Familien eingeteilt: Serinproteasen (z. B. Trypsin, Elastase und Thrombin) und metabolische Serinhydrolasen. Metabolische Serinhydrolasen werden auf Grundlage von Struktur, katalytischem Mechanismus und Substratpräferenz in mehrere Enzymunterklassen (z. B. Esterasen, Lipasen, Amidasen und Peptidasen) unterteilt. Diese Sonden eignen sich zur Beurteilung der Aktivität oder zum Screening von niedermolekularen Inhibitoren gegen Enzyme, die aus Zelllysaten, subzellulären Fraktionen, Geweben und rekombinanten Proteinen gewonnen wurden.
Diese Produkte unterliegen einer eingeschränkten Nutzungslizenz für die Marke.
Spezifikation
ActivX™ TAMRA-FP Serinhydrolase-Sonde | |
Bei -80 °C lichtgeschützt lagern. Stammlösungen in DMSO können 6 Monate lang bei -20 °C gelagert werden. | |
Chemolumineszenz, Massenspektrometrie, Western Blot | |
ActivX™ | |
Pulldown | |
Fluorophosphonat (FP)-Sonde | |
Röhrchen, Spin-Säule |
TAMRA-Fluorophosphonat, MW 680 | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Serinhydrolase-Substrat | |
6,8 µg | |
Serinhydrolase | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.