Learn More
Novus Biologicals™ Activin RIIB Antibody (Acceleron patent anti-ActRIIB) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen Activin RIIB
Klon Acceleron patent anti-ActRIIB
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30044785
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28811-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047333
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28811-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047416
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28811-100ug
100 μg
394.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Activin RIIB
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Protein Kinase
Q13705
93
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Acceleron patent anti-ActRIIB
Monoclonal
Purified
RUO
Human
activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908
ACVR2B
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.