missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Activin RIIA Antibody (OTI5D1), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-70079UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Activin RIIA Monoclonal specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Activin RIIA | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ACVR2A | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 214-513 of human Activin RIIA (NP_001607) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI5D1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer | |
| 92.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur