Learn More
ACROBiosystems ActiveMax™ Mouse VEGF120 Protein, Tag Free
277.42 CHF - 3051.62 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAB22254.1
Molekulargewicht 14.1 kDa
Quelle ActiveMax™ Mouse VEGF120, Tag Free (VE0-M4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 146 (Accession # AAB22254.1).
Immunogen Ala 27 - Arg 146
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897897
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE0-M4211-1MG
1 mg
3051.62 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15807907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE0-M4211-20UG
20 μg
277.42 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE0-M4211-50UG
50 μg
504.40 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vascular endothelial growth factor A (VEGFA) is also known as Vascular permeability factor (VPF). VEGFA belongs to the PDGF/VEGF growth factor family. VEGFA is a glycosylated mitogen that specifically acts on endothelial cells and has various effects, including mediating increased vascular permeability, inducing angiogenesis, vasculogenesis and endothelial cell growth, promoting cell migration, and inhibiting apoptosis. Alternatively spliced transcript variants, encoding either freely secreted or cell-associated isoforms, have been characterized. VEGFA is produced by a group of three major isoforms as a result of alternative splicing and if any three isoforms are produced (VEGFA120, VEGFA164, and VEGFA188) then this will not result in vessel defects and death of the full VEGFA knockout in mice.
This protein carries no "e;tag"e;. The protein has a calculated MW of 14.1 kDa. The protein migrates as 18-22 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAB22254.1
ActiveMax™ Mouse VEGF120, Tag Free (VE0-M4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 146 (Accession # AAB22254.1).
-20°C
VEGF120
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
ActiveMax™ Cytokines
14.1 kDa
Ala 27 - Arg 146
RP1-261G23.1,MGC70609,MVCD1,VEGFA,VPF
Unconjugated
Tag Free
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE