Learn More
ACROBiosystems ActiveMax™ Human TNF-alpha Protein, Tag Free, low endotoxin (active trimer)
MALS verified
auf Anfrage - 1475.38 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000585.2
Molekulargewicht 17.4 kDa
Quelle ActiveMax™ Human TNF-alpha, Tag Free, low endotoxin (active trimer) (MALS verified) (TNA-H4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession # P01375-1).
Immunogen Val 77 - Leu 233
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TNA-H4211-100UG
100 μg
239.59 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15807837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TNA-H4211-1MG
1 mg
1475.38 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TNA-H4211-25UG
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor alpha (TNFα) is a cytokine produced primarily by monocytes and macrophages. It is found in synovial cells and macrophages in the tissues.The primary role of TNFα is in the regulation of immune cells. TNFα is able to induce apoptotic cell death, to induce inflammation, and to inhibit tumorigenesis and viral replication. Dysregulation of TNFα production has been implicated in a variety of human diseases, including major depression, Alzheimer's disease and cancer. Recombinant TNFα is used as an immunostimulant under the INN tasonermin. TNFα can be produced ectopically in the setting of malignancy and parallels parathyroid hormone both in causing secondary hypercalcemia and in the cancers with which excessive production is associated.
This protein carries no "e;tag"e;. The protein has a calculated MW of 17.4 kDa. The protein migrates as 17 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
NP_000585.2
ActiveMax™ Human TNF-alpha, Tag Free, low endotoxin (active trimer) (MALS verified) (TNA-H4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession # P01375-1).
-20°C
TNF-alpha
Human
PBS, pH7.4
HEK293
ActiveMax™ Cytokines
17.4 kDa
Val 77 - Leu 233
DIF,TNF-alpha,TNFA,TNFSF2,cachexin,cachectin,TNFα
Unconjugated
Tag Free
Less than 0.1 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE