Learn More
Aktivkohle, NORIT™ CN 1, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443385
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
7440-44-0
C
12
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
7440-44-0
C
12
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Activated charcoal,NORIT* CN 1
Namenshinweis NORIT CN 1
Schmelzpunkt 3652.0°C
Farbe Schwarz
pH 5.5 to 8
Verlust bei Trocknung 15% max.
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 1807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents
Formelmasse 12
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Activated charcoal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.