Learn More
Aktivkohle, Norit™, GACX1240, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15695150 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15695150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 377711KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Norit® GAC 1240 W, aus Kohle, für die Trinkwasseraufbereitung, dampfaktiviert, granuliert
  • Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle Norit™
Namenshinweis Norit GAC1240W
CAS 7440-44-0
Farbe Schwarz
pH 6 – 9
Geruch Geruchsneutral
Summenformel   C
MDL-Nummer MFCD00133992
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4360473
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formelmasse 12.01 mol