Learn More
Aktivkohle, DARCO™, 4 bis 12 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Beschreibung
- DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Activated Charcoal |
Schmelzpunkt | 3550°C |
Farbe | Black |
pH | 6 to 9 |
Netzgröße | 4 to 12mesh |
Verpackung | Poly Bottle |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 12.01g/mol |
Güte | DARCO™ |