Learn More
Aktivkohle, DARCO™, 4 bis 12 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15642570
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
DARCO®, 4 bis 12 Mesh Partikelgröße, granulär
  • DARCO ist eine eingetragene Marke von Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Schmelzpunkt 3550 °C
Farbe Schwarz
pH 6 bis 9
Netzgröße 4 bis 12 Mesh
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol
Güte DARCO™
Physikalische Form Granules