Learn More
Aktivkohle, -100 Partikelgröße (Mesh), Honeywell™
Catalog Number p-7120117
Click to view available options
Menge:
175 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metallfass
7440-44-0
  C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
7440-44-0
  C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
Kohlenstoff
[C]
Pulver, -100 Partikelgröße (Mesh), entfärbend
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Schmelzpunkt 3550 °C (Literatur)
Farbe Schwarz
Dichte Ca. 350 kg/m3
pH 6 bis 9
Netzgröße –100 Partikelgröße (Mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 175 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol
Physikalische Form Pulver