Learn More
asecos™ Aktivkohlefilter
Quadratischer Aktivkohlefilter zur Verwendung mit dem Umluftfiltersystem UFA.025.030.XL.
Marke: asecos™ 40202
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Filter
- Für Modell(e): UFA.025.030(.XL)
- Aktivkohlefilter (eckig)
Spezifikation
282 x 298 x 101 mm | |
UFA.025.030.XL. | |
11,95 lb. | |
Aktivkohlefilter |
Rückhaltung von Lösungsmitteldämpfen (Kohlenwasserstoffe) | |
1 Filter, Handbuch und Filtercode | |
5,42 kg |