Learn More
Ansell Winter Monkey Grip™ Handschuhe
Artikelnummer. p-143783 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
Unit Size:
12 Paare
Product Code. 12640782
Brand: Ansell 23173100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die widerstandsfähige PVC-Vinylbeschichtung schützt die Hände vor Abschürfungen und bleibt auch bei Kälte weich und flexibel.
  • Texturierte PVC-Vinylbeschichtung schützt die Hände vor Abschürfungen und bietet Wasser-, Öl- und Fettabweisung
  • Die Beschichtung bleibt bei kalten Bedingungen weich und flexibel
  • Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
  • Verbesserte Greiffähigkeit beim Umgang mit schweren Objekten
  • Gebogene Finger und geflügelter Daumen erhöhen den Anwenderkomfort
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN 388, EN 511 und EN 1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Cut and Sewn
Coating Material PVC
Farbe Orange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Material PVC
Produkttyp Heavy-duty Gloves
Größe 10
Norm EN 388 3241 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühllagerung, Gerätereparatur, Metallfertigung und Lagerung
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Grip Design Textured
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Lined
Serie 23-173