Learn More
Ansell ActivArmr™ Winter Monkey Grip™ 23-173 PVC-beschichtete isolierte Handschuhe für hohe Beanspruchung
Artikelnummer. 12640782 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12640782 10 12 Paare
12650782 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12640782 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 23173100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Texturierte PVC-Beschichtung schützt die Hände vor Abschürfungen und bietet Wasser-, Öl- und Fettabweisung. Die Isolierung aus Schaumstoff bleibt flexibel und hilft, die Hände bei kalten Anwendungen warm zu halten.
  • Texturierte PVC-Vinylbeschichtung schützt die Hände vor Abschürfungen und bietet Wasser-, Öl- und Fettabweisung
  • Die Beschichtung bleibt bei kalten Bedingungen weich und flexibel
  • Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
  • Verbesserte  Griffigkeit beim Umgang mit schweren Gegenständen
  • Gebogene Finger und geflügelter Daumen erhöhen den Anwenderkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Zugeschnitten und genäht
Coating Material PVC
Farbe Orange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Material PVC
Produkttyp Hochleistungshandschuhe
Größe 10
Norm EN 388 3241 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühllagerung, Gerätereparatur, Metallfertigung und Lagerung
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Grip Design Texturiert
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Serie 23-173