Learn More
Ansell ActivArmr Handschuhe Klasse 0 - RIG014R
Artikelnummer. 17898128 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17898128 8 10 Paare
17888128 7 10 Paare
17808138 9 10 Paare
17868128 10 10 Paare
17878128 11 10 Paare
17975152 12 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17898128 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. RIG014R080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ActivArmr Handschuhe der Klasse 0 - RIG014R sind strapazierfähige elektrische Schutzhandschuhe, die Sicherheit und Alltagstauglichkeit gewährleisten.
  • Elektrische Isolierhandschuhe bestehen aus Naturkautschuklatex und werden in einem firmeneigenen, umweltfreundlichen Tauchverfahren mit ultimativer Flexibilität und Fingerfertigkeit hergestellt.
  • Die ergonomische Form der Handauflage und die nicht gespreizten Finger reduzieren die Ermüdung der Hände.
  • Die großzügige ausgestellte Manschette bietet Platz zum Anziehen.
  • Das glatte Design ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.
  • Zertifiziert für Säurebeständigkeit (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und sehr niedrige Temperaturen (Kategorie C).
  • Anwendungen mit Berührungsspannungsgefahr AC maximal 1000 V (DC maximal 1500 V)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lichtbogen Lichtbogenfestigkeitsklasse APC 1, Lichtbogenprüfungszertifizierung gemäß IEC 614821-2:2014 und ATSM F2675:2021 Standards
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kennzeichnung, Ecovadis-Label, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PSA-Kategorie ELEKTRISCH, Kategorie III, Lichtbogenfestigkeit APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-konform
Farbe Rot
Hand Spezifisch
Material Naturkautschuk
Produkttyp Elektrisch isolierte Handschuhe
Größe 8
Zur Verwendung mit (Geräte) Anwendungen mit Berührungsspannungsgefahr Elektrofachbetriebe Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren Wartung, Reparaturen und Betrieb in allen industriellen Umgebungen (MRO Reparatur und Instandhaltung des öffentlichen Nahverkehrs, Instandhaltung, Reparatur und Übertragung von Stromleitungen, Reparatur von Telekommunikationsanlagen in der Nähe von Stromleitungen
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 1000 V AC, 1500 V DC