Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1, Yellow, 14 in.
Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
135.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 1
Farbe Gelb
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektrisch isolierte Handschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17865591
Unterlagen ansehen
Ansell
RIG114Y080
8
135.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17875591
Unterlagen ansehen
Ansell
RIG114Y090
9
135.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17885591
Unterlagen ansehen
Ansell
RIG114Y100
10
135.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17895591
Unterlagen ansehen
Ansell
RIG114Y110
11
135.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17805601
Unterlagen ansehen
Ansell
RIG114Y120
12
135.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komfortleistungsprofil
  • Naturgummilatex für eine einzigartige Robustheit und Flexibilität.
  • Geringere Handermüdung durch anatomische Passform in der Ruhestellung der Hand.
  • Die großzügig erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken und eine bessere Lüftung.
  • Glattere Fläche durch eine gehärtete Ausführung für ein einfaches An-/Ausziehen und eine gute Schutzleistung.
  • Das Produkt erfüllt die geltenden Normen NFPA, OSHA und CSA.
  • Umweltfreundlich
  • Unternehmenseigenes Tauchbeschichtungsverfahren
  • Gemäß ISO 14001 zertifiziertes Produktionswerk
Spezifikation
Spezifikation
CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 1
Spezifisch
Elektrisch isolierte Handschuhe
Gelb
RIG114Y.
360 mm
Gelb
Naturlatex-Gummi
Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Rollrand/gerollt
14 in.
7500/11250
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1, Yellow, 14 in.