Learn More
Ansell ActivArmr Elektrisch isolierte Handschuhe Klasse 0, gelb, 11 Zoll
Artikelnummer. 17885561 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
10,5
11
12
7
8
8,5
9
9,5
Packungsgröße:
1 Paar
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17885561 10 1 Paar
17835561 7 1 Paar
17845561 8 1 Paar
17855561 8,5 1 Paar
17865561 9 1 Paar
17875561 9,5 1 Paar
17895561 10,5 1 Paar
17805571 11 1 Paar
17815571 12 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17885561 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. RIG011Y100
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ActivArmr Elektrisch isolierte Handschuhe für ultimative Passform, Komfort und Leistung für die Sicherheit und den Schutz von Mitarbeitern in der Elektrik.
  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
  • Die Elektroschutzhandschuhklasse 0 bietet Lichtbogenschutz Klasse 1 gemäß EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 0
Farbe Gelb
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektroschutzhandschuhe
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie RIG011Y.
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 280 mm
Spannung 1000/1500