Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Alles spüren, außer Kälte
75.05 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite PVC; Acryl; Nylon
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/2231 B, EN511/12X
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial PVC; Acryl; Nylon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15803427
Unterlagen ansehen
Ansell™
97631070
7
75.05 CHF
6 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15813427
Unterlagen ansehen
Ansell™
97631080
8
75.05 CHF
6 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15823427
Unterlagen ansehen
Ansell™
97631090
9
75.05 CHF
6 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15863417
Unterlagen ansehen
Ansell™
97631100
10
75.05 CHF
6 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15873417
Unterlagen ansehen
Ansell™
97631110
11
75.05 CHF
6 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhält die Geschicklichkeit
  • Die PVC-Beschichtung bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibler als Konkurrenzprodukte
  • Warmer Handschuh, der hilft, Erfrierungen zu bekämpfen
  • Branchenführende Kombination aus Komfort, Wärme und Fingerfertigkeit
  • Lebensmittelzugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PVC; Acryl; Nylon
Kategorie III
PVC; Acryl; Nylon
Hochpräziser Kaltwetterhandschuh mit flexiblem PVC-Dip. Handschuh bleibt bis zu –25 °C flexibel
Schwarz
Nein
Industrieausführung
Ja
Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
ActivAmr 97-631, 97-631
Mechanischer Schutz
Strickbund mit überkantigem Bindegewebe
gestrickt
Stufe 1
Serie ActivAmr
EN388:2016/2231 B, EN511/12X
Handflächenbeschichtung
Newton
PVC
Stufe B
Handfläche getaucht
Spezifisch
Puderfrei
Unsteril
ganze Finger
Schwarz
Nylon; Acryl
1 Paar pro Beutel, 6 Paar pro Sammelbeutel; 6 Sammelbeutel pro Karton
36 Paar
3