Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Handschuhe für mittlere Beanspruchung der Serie 97-011 Series 3/4
Artikelnummer. p-7113222 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 15509210
Marke: Ansell™ 97011100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wetterschutz. Die Handschuhe mit Tauchbeschichtung der Ansell Edmont™ ActivArmr™ 97-011 Serie und 3/4 Serie eignen sich für mittelschwere Arbeiten, halten die Hände bei kalten Bedingungen warm und sind atmungsaktiv.
  • Handschuh für mittlere Beanspruchung in der Industrie
  • Der 2-lagige Aufbau hält Ihre Hände bei kalten Bedingungen warm, während der gesamte Aufbau atmungsaktiv bleibt
  • 3/4 Nitril-Tauchverfahren bietet Schutz vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinwirkungen
  • Die sandige Nitriloberfläche sorgt für sicheren Halt bei vielen Anwendungen
  • Die weiche Innenschicht aus Acrylfrottee und die Nitrilbeschichtung bieten Komfort und Fingerfertigkeit
  • Das ergonomische Design sorgt für perfekten Sitz und verringert die Ermüdung der Hände
  • Die kontrastierende schwarze Beschichtung gegenüber dem hellorangen Futter bietet zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendungen:
  • Beladung von LKWs und Fahrzeugen
  • Produktversand, -transport und -lieferung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz, Orange Hi-Viz
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Hand Specific
Latex Free Nein
Material Nitril
Produkttyp Medium-duty Industrial Gloves
Größe 10
Max. Temperatur (angloamerikanisch) -4°F
Temperature (Metric) Max -20°C
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl-Polyester
Verpackungsart 12 Innenkartons pro Karton, 6 Paar pro Innenkarton
Beständig gegen Schnitte
Serie 97-011
Länge (metrisch) 240 bis 270 mm