Learn More
Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Beschreibung
- Hochwertiges Ziegenvollleder und Schweißnähte mit Para-Aramid-Fäden gewährleisten Haltbarkeit im Gebrauch
- Die dreidimensionale Daumenausführung erhöht die Fingerfertigkeit für präzises Schweißen erheblich
- Die lange, geteilte Rindsledermanschette schützt die Unterarme
- Bietet Schutz vor Hitze, Flammen, Funken und Schweißspritzern
- Geeignet für das TIG-Schweißen sowie Schleifen, Hartlöten, Metallherstellung und Wartung
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Stulpenmaterial | Geteiltes Rindsleder |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Material | Körniges Ziegenleder |
Größe | 10 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kraftfahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung |
Farbe der Handschuhstulpe | Gelb |