Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-905 nitrilbeschichtete Handschuhe mit Ansell Grip™ Technologie
Artikelnummer. 16865190 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16865190 8 12 Paare
16875190 9 12 Paare
16885190 10 12 Paare
16895190 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16865190 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 27905080
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue und verbesserte Nitril-Beschichtung ist flexibel und bequem und bietet gleichzeitig mechanischen Schutz. Durch die Ansell Grip™ Technologie wird der Kraftaufwand beim Greifen von rutschigen Gegenständen reduziert, das Ermüden der Hände verr
  • Ideal für anspruchsvolle Anwendungen dank der Kombination von drei Technologien: Ansell  Grip™ Technology, Fortix™ Technologie und Ripel™ Technologie
  • Ansells einzigartige Nitrilrezeptur ist dank patentierter Technologie jetzt noch haltbarer. Fortix™ Technologie zur Gewährleistung der Beständigkeit gegenüber abrasiven und scharfen Materialien
  • Ansell Grip™ Die Technologie verbessert die Griffigkeit in trockenen, nassen und öligen Umgebungen.
  • Vollbeschichtung mit Ripel™ Die Technologie bietet eine hervorragende Barriere gegen Fett und Öl, ohne dabei wie Leder oder Baumwolle zu verschleißen.
  • Das weiche Polycotton-Innenfutter sorgt für ein kühles Tragegefühl an den Händen
  • Die verlängerten Sicherheitsbündchen bieten auch Schutz für die Handgelenke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Polycotton, Nitril
Produkttyp Hochleistungs-Nitrilhandschuhe
Größe 8
Norm EN 388 4221C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maschinen, Gerätebetrieb, Ölbohrungen und Wartungsarbeiten
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidungsmaterial Polycotton
Serie 27-905