Learn More
Cytiva ActiSM-Flüssigmedium
Ein chemisch definiertes ADCF-Medium, das für eine ertragreiche Proteinproduktion optimiert ist. Für den Einsatz mit einem ActiPro Medium entwickelt.
Marke: Cytiva SH31040.01
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Das HyClone ActiSM Zellkulturmedium wurde so formuliert, dass es bei der Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) hohe Erträge an rekombinanten Proteinen in Zellkulturprozessen liefert.
- Das Medium ist chemisch definiert, frei von tierischen Komponenten (ADCF) und für die Produktion von Proteinen mit hoher Ausbeute optimiert.
- ActiPro-Medium enthält keine Wachstumsfaktoren (z. B. Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol, wodurch die Konsistenz von Charge zu Charge gewährleistet wird.
- ActiSM-Medium ist für die Verwendung mit dem HyClone ActiPro-Medium und den Supplementen Cell Boost™ 7a und Cell Boost 7b als Teil des ActiPro-Systems von Medien und Supplementen vorgesehen, die speziell auf Anpassung und Produktion ausgerichtet sind.
- Das ActiPro System eignet sich für die allgemeine Biomanufacturierung mit CHO-Zelllinien wie CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 und CHO-S.
Spezifikation
2 bis 8 °C, lichtgeschützt | |
Steril | |
Poloxamer 188 | |
Flasche |
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin | |
500 mL |